[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907240-1G OR907240-5G
APOSOR907240-1GEA 323 CHF
APOSOR907240-1G APOSOR907240-5G
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid
Formel: C₇H₁₈NO₂P
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00869071
CAS-Nummer: 17316-67-5