N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907199-100MG OR907199-250MG
APOSOR907199-100MGEA 0 CHF
APOSOR907199-100MG APOSOR907199-250MG
N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine 95%
N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine
Formel: C₆H₁₂N₂
MW: 112,173 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02664631
CAS-Nummer: 15586-24-0