1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906507-1G
OR906507-250MG
APOSOR906507-1GEA
418
CHF
APOSOR906507-1G
APOSOR906507-250MG
1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂ MW: 168.279 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05189286 CAS-Nummer: 524674-26-8 |