N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N1-Benzyl-N1-methylethane-1,2-diamine, N-Benzyl-N-methyl-ethane-1,2-diamine
OR906489-1G
OR906489-5G
APOSOR906489-1GEA
158
CHF
APOSOR906489-1G
APOSOR906489-5G
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ MW: 164,247 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03030356 CAS-Nummer: 14165-18-5 |