2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906442-1G
OR906442-5G
APOSOR906442-1GEA
436
CHF
APOSOR906442-1G
APOSOR906442-5G
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₄ClN MW: 195,689 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02663506 CAS-Nummer: 66162-29-6 |