2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906354-1G OR906354-250MG
APOSOR906354-1GEA 555 CHF
APOSOR906354-1G APOSOR906354-250MG
2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%
2-(3-Chlorophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄ClN
MW: 195.689 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02663578
CAS-Nummer: 383128-12-9