1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905936-100MG
OR905936-1G
OR905936-250MG
APOSOR905936-100MGEA
227
CHF
APOSOR905936-100MG
APOSOR905936-1G
APOSOR905936-250MG
1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene 95%
1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene
Formel:
C₇H₃Cl₂N MW: 172,011 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02664598 CAS-Nummer: 245539-10-0 |