2-(1-Ethylpropyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905802-1G OR905802-250MG
APOSOR905802-1GEA 393 CHF
APOSOR905802-1G APOSOR905802-250MG
2-(1-Ethylpropyl)piperidine 95%
2-(1-Ethylpropyl)piperidine
Formel: C₁₀H₂₁N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02663646
CAS-Nummer: 103906-20-3