5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905580-1G
OR905580-5G
APOSOR905580-1GEA
105
CHF
APOSOR905580-1G
APOSOR905580-5G
5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂ MW: 168.193 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00817563 CAS-Nummer: 83405-71-4 |