2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905512-100MG OR905512-1G OR905512-250MG
APOSOR905512-100MGEA 227 CHF
APOSOR905512-100MG APOSOR905512-1G APOSOR905512-250MG
2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride 95%
2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NS·ClH
MW: 181,727 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07357622
CAS-Nummer: 1177350-61-6