4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905410-100MG
OR905410-1G
OR905410-250MG
APOSOR905410-100MGEA
201
CHF
APOSOR905410-100MG
APOSOR905410-1G
APOSOR905410-250MG
4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine 95%
4-(Piperidin-2-ylmethyl)morpholine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O MW: 184,279 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05215079 CAS-Nummer: 81310-58-9 |