1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905315-1G OR905315-250MG
APOSOR905315-1GEA 819 CHF
APOSOR905315-1G APOSOR905315-250MG
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₁H₁₀ClN
MW: 191,657 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02665246
CAS-Nummer: 142044-87-9