2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR905065-1G
OR905065-250MG
OR905065-5G
APOSOR905065-1GEA
76.6
CHF
APOSOR905065-1G
APOSOR905065-250MG
APOSOR905065-5G
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride 97%
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride
Formel:
C₈H₁₄N₂O·ClH MW: 190,671 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179151 CAS-Nummer: 832710-65-3 |