3-(Isocyanomethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904838-1G OR904838-250MG
APOSOR904838-1GEA 819 CHF
APOSOR904838-1G APOSOR904838-250MG
3-(Isocyanomethyl)pyridine 95%
3-(Isocyanomethyl)pyridine
Formel: C₇H₆N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02664552
CAS-Nummer: 58644-55-6