2-Furan-2-yl-azepane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904611-1G
OR904611-250MG
APOSOR904611-1GEA
758
CHF
APOSOR904611-1G
APOSOR904611-250MG
2-Furan-2-yl-azepane 95%
2-Furan-2-yl-azepane
Formel:
C₁₀H₁₅NO MW: 165,232 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02663713 CAS-Nummer: 383129-07-5 |