(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904374-1G OR904374-250MG
APOSOR904374-1GEA 1040 CHF
APOSOR904374-1G APOSOR904374-250MG
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
(2S)-2-(1H-Pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formel: C₇H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318697
CAS-Nummer: 116838-52-9