2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904253-1G OR904253-250MG OR904253-5G
APOSOR904253-1GEA 348 CHF
APOSOR904253-1G APOSOR904253-250MG APOSOR904253-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine
Formel: C₉H₁₃NS
MW: 167,271 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04055859
CAS-Nummer: 42404-23-9