4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904216-1G
OR904216-250MG
OR904216-5G
APOSOR904216-1GEA
46.4
CHF
APOSOR904216-1G
APOSOR904216-250MG
APOSOR904216-5G
4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₄H₃ClN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00466338 CAS-Nummer: 84547-87-5 |