1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904181-1G
OR904181-250MG
APOSOR904181-1GEA
819
CHF
APOSOR904181-1G
APOSOR904181-250MG
1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₈N₂O MW: 172,183 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02664910 CAS-Nummer: 383136-42-3 |