2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methoxy-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
OR904134-1G
OR904134-250MG
APOSOR904134-1GEA
639
CHF
APOSOR904134-1G
APOSOR904134-250MG
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O MW: 178,231 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05189295 CAS-Nummer: 185510-44-5 |