5-Cyanoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904029-100MG OR904029-1G OR904029-250MG
APOSOR904029-100MGEA 201 CHF
APOSOR904029-100MG APOSOR904029-1G APOSOR904029-250MG
5-Cyanoquinoline 95%
5-Cyanoquinoline
Formel: C₁₀H₆N₂
MW: 154,168 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02752660
CAS-Nummer: 59551-02-9