1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904018-1G OR904018-5G
APOSOR904018-1GEA 348 CHF
APOSOR904018-1G APOSOR904018-5G
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02664904
CAS-Nummer: 86454-35-5