Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903929-1G
OR903929-250MG
APOSOR903929-1GEA
453
CHF
APOSOR903929-1G
APOSOR903929-250MG
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione
Formel:
C₆H₅N₃O₂ MW: 151,123 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11053713 CAS-Nummer: 918538-04-2 |