2-Butylpiperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903593-100MG OR903593-1G OR903593-250MG
APOSOR903593-100MGEA 227 CHF
APOSOR903593-100MG APOSOR903593-1G APOSOR903593-250MG
2-Butylpiperidine hydrochloride 95%
2-Butylpiperidine hydrochloride
Formel: C₉H₁₉N·ClH
MW: 177,715 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08277054
CAS-Nummer: 72939-23-2