3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903534-5G
APOSOR903534-5GEA 202 CHF
APOSOR903534-5G
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid 98%
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid
Formel: C₆H₁₀O₄
MW: 146,141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09833517
CAS-Nummer: 13051-21-3