(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903431-1G
OR903431-250MG
APOSOR903431-1GEA
1020
CHF
APOSOR903431-1G
APOSOR903431-250MG
(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid 95%
(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid
Formel:
C₆H₁₃BO₃ MW: 143,977 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD18861659 CAS-Nummer: 1350513-18-6 |