1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903411-1G
OR903411-250MG
APOSOR903411-1GEA
522
CHF
APOSOR903411-1G
APOSOR903411-250MG
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one
Formel:
C₇H₁₂ClNO MW: 161,629 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09742124 CAS-Nummer: 91152-30-6 |