4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Phenylthiazole
OR903354-1G OR903354-250MG
APOSOR903354-1GEA 94 CHF
APOSOR903354-1G APOSOR903354-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
4-Phenyl-1,3-thiazole
Formel: C₉H₇NS
MW: 161,224 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092820
CAS-Nummer: 1826-12-6