Thiazolo[4,5-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: thiazolo[4,5-c]pyridine
OR903144-1G OR903144-250MG
APOSOR903144-1GEA 131 CHF
APOSOR903144-1G APOSOR903144-250MG
Thiazolo[4,5-c]pyridine 95%
Thiazolo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₄N₂S
MW: 136,174 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13179628
CAS-Nummer: 273-75-6