2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902941-1G OR902941-5G
APOSOR902941-1GEA 262 CHF
APOSOR902941-1G APOSOR902941-5G
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196,203 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14648506
CAS-Nummer: 106744-74-5