6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902739-1G OR902739-5G
APOSOR902739-1GEA 272 CHF
APOSOR902739-1G APOSOR902739-5G
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine
Formel: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04967056
CAS-Nummer: 107726-24-9