N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902636-100G OR902636-25G OR902636-5G
APOSOR902636-100GEA 177 CHF
APOSOR902636-100G APOSOR902636-25G APOSOR902636-5G
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide
Formel: C₁₀H₇NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129167
CAS-Nummer: 7300-91-6