4-Chloroquinolin-6-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902593-1G OR902593-250MG
APOSOR902593-1GEA 620 CHF
APOSOR902593-1G APOSOR902593-250MG
4-Chloroquinolin-6-amine 97%
4-Chloroquinolin-6-amine
Formel: C₉H₇ClN₂
MW: 178,618 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14702408
CAS-Nummer: 1085192-91-1