Ethyl 6-(chloromethyl)pyridine-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-(chloromethyl)picolinate
OR902572-1G
APOSOR902572-1GEA 191 CHF
APOSOR902572-1G
Ethyl 6-(chloromethyl)pyridine-2-carboxylate 97%
Ethyl 6-(chloromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,634 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878512
CAS-Nummer: 49668-99-7