2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902508-1G
OR902508-250MG
APOSOR902508-1GEA
967
CHF
APOSOR902508-1G
APOSOR902508-250MG
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₂H₁₇N MW: 175,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02663469 CAS-Nummer: 383127-44-4 |