tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR902455-1G OR902455-5G
APOSOR902455-1GEA 340 CHF
APOSOR902455-1G APOSOR902455-5G
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09028165
CAS-Nummer: 916210-27-0