2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902320-10G OR902320-1G OR902320-5G
APOSOR902320-10GEA 1070 CHF
APOSOR902320-10G APOSOR902320-1G APOSOR902320-5G
2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
2-(Ethylsulphanyl)aniline
Formel: C₈H₁₁NS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08691983
CAS-Nummer: 13920-91-7