Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902301-1G
OR902301-250MG
OR902301-5G
APOSOR902301-1GEA
181
CHF
APOSOR902301-1G
APOSOR902301-250MG
APOSOR902301-5G
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155,155 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04969986 CAS-Nummer: 637336-53-9 |