2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902247-100MG OR902247-1G OR902247-250MG
APOSOR902247-100MGEA 129 CHF
APOSOR902247-100MG APOSOR902247-1G APOSOR902247-250MG
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
2-(5-Aminopyridin-2-yl)acetonitrile
Formel: C₇H₇N₃
MW: 133.151 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13175940
CAS-Nummer: 883993-15-5