tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Boc-3,4-dihydroquinoline-4(2H)-one
OR901923-1G OR901923-5G
APOSOR901923-1GEA 126 CHF
APOSOR901923-1G APOSOR901923-5G
tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10697721
CAS-Nummer: 179898-00-1