2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901895-1G
OR901895-5G
APOSOR901895-1GEA
382
CHF
APOSOR901895-1G
APOSOR901895-5G
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine
Formel:
C₆H₅Cl₂NO MW: 178,016 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08277295 CAS-Nummer: 885168-12-7 |