2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901890-1G
OR901890-5G
APOSOR901890-1GEA
174
CHF
APOSOR901890-1G
APOSOR901890-5G
2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
2-tert-Butoxy-p-picoline
Formel:
C₁₀H₁₅NO MW: 165,232 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18914537 CAS-Nummer: 57883-15-5 |