1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901885-100G
OR901885-25G
OR901885-5G
APOSOR901885-100GEA
758
CHF
APOSOR901885-100G
APOSOR901885-25G
APOSOR901885-5G
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
Formel:
C₈H₁₃N₃S MW: 183,274 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11055263 CAS-Nummer: 187533-52-4 |