6-Chloro-8-methylquinoline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901870-10G OR901870-1G OR901870-5G
APOSOR901870-10GEA 602 CHF
APOSOR901870-10G APOSOR901870-1G APOSOR901870-5G
6-Chloro-8-methylquinoline 96%
6-Chloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10686879
CAS-Nummer: 19655-50-6