2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-(cyanomethyl)pyridine
OR901849-1G OR901849-250MG
APOSOR901849-1GEA 234 CHF
APOSOR901849-1G APOSOR901849-250MG
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197.032 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08706174
CAS-Nummer: 112575-11-8