6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901840-1G OR901840-250MG
APOSOR901840-1GEA 901 CHF
APOSOR901840-1G APOSOR901840-250MG
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine
Formel: C₅H₆ClN₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234095
CAS-Nummer: 14369-14-3