2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901836-1G
OR901836-5G
APOSOR901836-1GEA
66.2
CHF
APOSOR901836-1G
APOSOR901836-5G
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide
Formel:
C₆H₆ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11977414 CAS-Nummer: 20173-49-3 |