Methyl 6-amino-3-chloropicolinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901798-1G OR901798-250MG
APOSOR901798-1GEA 107 CHF
APOSOR901798-1G APOSOR901798-250MG
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate 95%
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18257959
CAS-Nummer: 1256835-20-7