3,5,6-Trichloropicoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901783-1G
OR901783-5G
APOSOR901783-1GEA
174
CHF
APOSOR901783-1G
APOSOR901783-5G
3,5,6-Trichloropicoline 98%
3,5,6-Trichloropicoline
Formel:
C₆H₄Cl₃N MW: 196.462 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18783195 CAS-Nummer: 22109-56-4 |