3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901782-1G OR901782-5G
APOSOR901782-1GEA 186 CHF
APOSOR901782-1G APOSOR901782-5G
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,016 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18783194
CAS-Nummer: 22109-55-3